Merck
1.02122
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
(40 - 63 µm) 1000mg 6ml, package of 30 tubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
LiChrolut® RP-18 (40 - 63 µm) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes, package of 30 tubes
packaging
package of 30 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Appearance: conforms
General description
30 extraction tubes per package
Lichrolut columns are designed for reliable and rapid solid phase extraction. This is achieved by using strong but reversible interactions between the analyte and the surface of the stationary phase. A variety of surface modifications allow non-polar extractions (Lichrolut RP18 and RP18e), polar extractions (Lichrolut Si and Lichrolut CN), Cation Exchange extraction (Lichrolut SCX), mixed mode extraction (Lichrolut TSC) and non-polar extractions on a polymer phase (Lichrolut EN) which is especially well suited for the extraction of pesticdes and phenols in water or drugs in body fluids.
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.