Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 22 500,00 Kč | |
25 L | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 27 400,00 Kč |
O této položce
22 500,00 Kč
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
21 °C
transition temp
flash point 158 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(Cc2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency - | agency traceable to USP 1062008 | agency USP/NF, meets USP testing specifications |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| density 1.12 g/cm3 at 20 °C | density 1.118 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.118 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.118 g/mL at 20 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl benzoate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..