Merck
1.01057
Aluminium
(foil) for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width EMSURE®
Synonyma:
Aluminium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
UNSPSC Code:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.0002% As (Arsenic), ≤0.002% Mn (Manganese), ≤0.005% Cu (Copper), ≤0.005% Total nitrogen (N), ≤0.005% Zn (Zinc), ≤0.05% Fe (Iron), ≤0.06% Si (Silicon)
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
  • Sensitive substrates for surface-enhanced Raman scattering: Presents substrates based on gold and silver nanoparticles, with aluminum used to improve the substrates′ resistance to laser damage. This development supports researchers in chemistry and material sciences focusing on analytical techniques (Mayr F et al., 2023).
Analysis Note
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Si (Silicon): ≤ 0.06 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
101057100004022536015071
101057025004022536015064