Hlavní dokumenty
1.00051
Millipore
CAYE Broth Supplement
for Escherichia coli, pkg of 10 vials, For the preparation of CAYE Broth or modified Brain Heart Agar
Synonyma:
E. coli Selective Supplement, CAYE-Bouillon Supplement, Casein Yeast Extract Broth Supplement
About This Item
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
Quality Level
form
lyophilized powder
composition
Verotoxin inducer, 10 (μg per vial)
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
10-12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
10 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli
General description
CAYE Broth Supplement enhances the production and release of verotoxins in pathogenic E. coli during growth.
Application
CAYE Broth Supplement is an additive for the preparation of CAYE Broth or modified Brain Heart Agar for the detection of verotoxins from pathogenic E. coli.
Linkage
Replaces: 1000510017
Analysis Note
Performance test
- E. coli O157:H7 ATCC 43888:
passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43890: passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43889: passes test
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)