Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Očekávané datum odeslání23. března 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 14 600,00 Kč |
O této položce
14 600,00 Kč
Očekávané datum odeslání23. března 2026podrobné informace
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A16/17, monoclonal
species reactivity
monkey, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
General description
Immunogen
Application
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1