Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Očekávané datum odeslání02. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 14 300,00 Kč |
O této položce
14 300,00 Kč
Očekávané datum odeslání02. dubna 2026podrobné informace
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A3S, monoclonal
species reactivity
human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
General description
Immunogen
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Immunoprecipitation:
2 μL of of a previous lot of this antibody immunoprecipitated chromatin associated with Histone H3 from a wild type yeast lysate.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 04-928 | 04053252731419 |