Hlavní dokumenty
Z-001
Supelco
Zolpidem-D6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H15D6N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
313.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
suitability
suitable for (Not suitable for use with GC/MS)
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)N3C=C(C)C=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3/i3D3,4D3
InChI key
ZAFYATHCZYHLPB-LIJFRPJRSA-N
General description
Zolpidem is a non-benzodiazepine hypnotic sold under the trade names Ambien®, Stilnox® and Edluar® for the treatment of insomnia. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of zolpidem levels in urine, serum, or plasma by LC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. Zolpidem has a wide history of abuse, including recreational use and as a date-rape drug.
Legal Information
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Edluar is a registered trademark of Meda Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)