Hlavní dokumenty
S-087
Supelco
APINACA (AKB-48) 5-Hydroxypentyl metabolite
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H31N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
381.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=NN(CCCCCO)C2=C1C=CC=C2)NC34CC5CC(C3)C[C@H](C4)C5
InChI
1S/C23H31N3O2/c27-9-5-1-4-8-26-20-7-3-2-6-19(20)21(25-26)22(28)24-23-13-16-10-17(14-23)12-18(11-16)15-23/h2-3,6-7,16-18,27H,1,4-5,8-15H2,(H,24,28)
InChI key
JHUVNYPOUNCRTP-UHFFFAOYSA-N
General description
The omega-hydroxy metabolite of APINACA is an important biomarker for identifying intake of APINACA in biological samples. APINACA (AKB-48) has potency comparable to JWH-018 and has been found in recreational drug products sold through the internet. This certified solution standard is suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS synthetic cannabinoid testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)