Hlavní dokumenty
N-121
Supelco
Norquetiapine-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyma:
Norquetiapine Deuterium-8 HCl
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H9D8N3S · HCl
Molekulová hmotnost:
339.91
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C(C1([2H])[2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC(C=CC=C3)=C3SC4=C2C=CC=C4.[Cl]
InChI
1S/C17H17N3S.Cl/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;/h1-8,18H,9-12H2;/i9D2,10D2,11D2,12D2;
InChI key
PSKZYJZPLVPCMQ-QPUNNWGTSA-N
General description
This internal standard Certified Spiking Solution® is applicable to numerous GC/MS and LC/MS applications including quantitation of patient levels, forensic and forensic toxicology analysis, isotope dilution methods, and calibrator preparation. Norquetiapine is a primary active metabolite of quetiapine, marketed as the atypical antipsychotic Seroquel for the treatment of depression, bipolar disorder, and schizophrenia. It maintains most of the pharmacological effects of quetiapine with potencies similar to the parent drug.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)