Merck
N-012
Noroxymorphone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol: DMSO (80:20) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H17NO4·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
323.77
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol: DMSO (80:20) (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-9-2-1-8-7-11-16(20)4-3-10(19)14-15(16,5-6-17-11)12(8)13(9)21-14;/h1-2,11,14,17-18,20H,3-7H2;1H/t11-,14+,15+,16-;/m1./s1
InChI key
QMFVIJMHPXUVOL-RCGDHTHDSA-N
General description
A certified Snap-N-Spike® solution of noroxymorphone suitable for use in a variety of GC/MS or LC/MS applications from pain prescription monitoring, clinical toxicology, and pharmaceutical research to forensic analysis and urine drug testing. Noroxymorphone is a major metabolite of oxymorphone in urine. Oxymorphone, sold under trade names such as Opana®, Numorphan®, and Numorphone, is an opiate analgesic indicated for the relief of moderate to severe pain.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numorphan is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Opana is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
N-012-1ML04061834081470