Merck
N-004
Naloxone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H21NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
327.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI key
UZHSEJADLWPNLE-GRGSLBFTSA-N
Gene Information
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
General description
Naloxone is an opiate drug used to counter the effects of opioid overdose. This certified solution standard is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications such as clinical toxicology and forensic analysis. Naloxone is sold under the trade names Narcan®, Nalone, and Narcan®ti.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Narcan is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Liang-Wu Fu et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 305(1), H76-H85 (2013-05-07)
Thinly myelinated Aδ-fiber and unmyelinated C-fiber cardiac sympathetic (spinal) sensory nerve fibers are activated during myocardial ischemia to transmit the sensation of angina pectoris. Although recent observations showed that myocardial ischemia increases the concentrations of opioid peptides and that the
Sarah Bowman et al.
The American journal of medicine, 126(7), 565-571 (2013-05-15)
Addiction to prescription opioids is prevalent in primary care settings. Increasing prescription opioid use is largely responsible for a parallel increase in overdose nationally. Many patients most at risk for addiction and overdose come into regular contact with primary care
The opioid system is involved in the analgesic effects of Tactivin.
A N Inozemtsev et al.
Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections, 450, 130-133 (2013-07-04)
R Terry Furst
Journal of addictive diseases, 32(1), 53-67 (2013-03-14)
This study explores strategies that Suboxone misusers utilize while in drug treatment. Ethnographic interviews were conducted with 14 patients who had cycled in and out of Suboxone treatment. The objective of the study is to identify strategies implemented by patients
Anne M Neumann et al.
Journal of addictive diseases, 32(1), 68-78 (2013-03-14)
Patients with opioid addiction who receive prescription opioids for treatment of nonmalignant chronic pain present a therapeutic challenge. Fifty-four participants with chronic pain and opioid addiction were randomized to receive methadone or buprenorphine/naloxone. At the 6-month follow-up examination, 26 (48.1%)
Sortimentní položky
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
N-004-1ML04061834081418