Hlavní dokumenty
L-028
Supelco
Lisdexamfetamine-D4 dimesylate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Lisdexamfetamine-D4 dimesylate solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H21D4N3O · C2H6S2O6H2
Molekulová hmotnost:
459.61
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H25N3O.2CH4O3S/c1-12(11-13-7-3-2-4-8-13)18-15(19)14(17)9-5-6-10-16;2*1-5(2,3)4/h2-4,7-8,12,14H,5-6,9-11,16-17H2,1H3,(H,18,19);2*1H3,(H,2,3,4)/t12-,14-;;/m0../s1/i5D2,6D2;;
InChI key
CETWSOHVEGTIBR-DIDVIBMPSA-N
General description
A certified solution standard suitable for quantitation of lisdexamfetamine in urine or other biological samples by GC/MS or LC/MS in clinical toxicology testing, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research. Lisdexamfetamine, a psychostimulant prodrug of dextroamphetamine, is marketed as the drug Vyvanse® for treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults and children six to twelve years of age.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyvanse is a registered trademark of Shire, LLC
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)