Hlavní dokumenty
F-915
Supelco
Flunitrazepam-d7
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Flunitrazepam-d7 solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16D7H5FN3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
320.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
A stable-labeled internal standard of flunitrazepam suitable for quantitation of flunitrazepam levels in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis. Marketed under the trade name Rohypnol, flunitrazepam is an intermediate-acting benzodiazepine typically prescribed for the treatment of severe insomnia. Flunitrazepam is noted for its sedative, muscle relaxant, anxiolytic, and anticonvulsant properties.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)