Hlavní dokumenty
D-052
Supelco
N-Desmethyltapentadol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H21NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H]([C@@H](C)CNC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C13H21NO/c1-4-13(10(2)9-14-3)11-6-5-7-12(15)8-11/h5-8,10,13-15H,4,9H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
InChI key
PQQINTFVECNXLC-GXFFZTMASA-N
General description
N-Desmethyltapentadol is a primary urinary and blood metabolite of the analgesic tapentadol (Nucynta®). This certified reference solution is suitable for numerous GC/MS or LC/MS applications from pharmaceutical testing and prescription pain monitoring to forensic analysis or clinical toxicology. Tapentadol is prescribed for treatment of both acute and chronic pain.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nucynta is a registered trademark of Johnson & Johnson
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)