Hlavní dokumenty
C-086
Supelco
Chlorpheniramine-D6 maleate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20D6H17ClN2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
396.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/i1D3,2D3;
InChI key
DBAKFASWICGISY-FEYLKBJGSA-N
General description
This internal standard is suitable for quantitation of chlorphenamine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for a variety of applications from clinical toxicology and pharmaceutical research to isotope dilution methods. Chlorphenamine is a first-generation antihistamine prescribed for the prevention of allergic conditions such as rhinitis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)