Hlavní dokumenty
B-060
Supelco
Buprenorphine-D4-3-beta-D-glucuronide
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C35H45D4NO10
Molekulová hmotnost:
647.79
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C(O3)C([C@]([C@@H]3[C@](CC4)(OC)C(C(O)(C)C(C)(C)C)C5)(CCN6C([2H])([2H])C7C([2H])([2H])C7)[C@@]54[C@H]6C8)=C8C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C35H49NO10/c1-31(2,3)32(4,42)20-15-33-10-11-35(20,43-5)30-34(33)12-13-36(16-17-6-7-17)21(33)14-18-8-9-19(26(46-30)22(18)34)44-29-25(39)23(37)24(38)27(45-29)28(40)41/h8-9,17,20-21,23-25,27,29-30,37-39,42H,6-7,10-16H2,1-5H3,(H,40,41)/t20?,21-,23+,24+,25-,27+,29-,30-,32?,33-,34+,35-/m1/s1/i6D2,16D2/t17?,20?,21-,23+,24+,25-,27+,29-,30-,32?,33-,34+,35-
InChI key
CZULHKGIAJASAA-QTQVLIFGSA-N
General description
Buprenorphine glucuronide is a major urinary metabolite of the semi-synthetic opioid, buprenorphine. This internal standard is suitable for quantitation of buprenorphine glucuronide levels or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis. Buprenorphine is used for the management of moderate chronic pain and for the treatment of opioid addiction.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)