Hlavní dokumenty
880233C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Azide ammonium salt
solution
Synonyma:
DOPE-PEG(2000) Azide ammonium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000] ammonium salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C132H260N5O54P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
2812.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
solution
packaging
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (880233C-10MG))
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
10 mg/mL in chloroform
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880233C-10mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)