Hlavní dokumenty
878126C
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
Synonyma:
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H54NO6P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
507.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (878126C-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
concentration
5 mg/mL (878126C-5mg)
lipid type
bioactive lipids
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI key
XWYSLMAMRKYUFH-HTOVTZSWSA-N
Application
C18:1 Lyso PAF or 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine may be used to study the substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126C-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Advances in Clinical Chemistry (2005)