Hlavní dokumenty
870867P
Avanti
C14:1 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
Tetradec-2E-enoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H40ClNO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
406.00
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.79
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 x 5 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Cancer Research
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870867P-5MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)