Hlavní dokumenty
860777C
Avanti
18:0 Dibromo MG
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
Synonyma:
1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H40Br2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
516.35
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (860777C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
concentration
10 mg/mL (860777C-25mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC([H])(O)COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H40Br2O4/c1-2-3-4-5-7-10-13-19(22)20(23)14-11-8-6-9-12-15-21(26)27-17-18(25)16-24/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3
InChI key
XXBCOZLVGAZRSV-UHFFFAOYSA-N
General description
18:0 Dibromo MG, also known as 1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol, is a detergent. It is widely used in lipid mesophase crystallization.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860777C-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Agnieszka U Blachnio-Zabielska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(15), 2223-2230 (2011-07-08)
Long-chain acyl-coenzymes A (acyl-CoAs) (LCACoA) are the activated forms of long-chain fatty acids and serve as key lipid metabolites. Excess accumulation of intracellular LCACoA, diacylglycerols (DAGs) and ceramides may create insulin resistance with respect to glucose metabolism. We present a
Evgeny V Berdyshev et al.
The Journal of biological chemistry, 284(9), 5467-5477 (2009-01-03)
Novel immunomodulatory molecule FTY720 is a synthetic analog of myriocin, but unlike myriocin FTY720 does not inhibit serine palmitoyltransferase. Although many of the effects of FTY720 are ascribed to its phosphorylation and subsequent sphingosine 1-phosphate (S1P)-like action through S1P(1,3-5) receptors