Hlavní dokumenty
860734P
Avanti
4E,14Z-Sphingadiene-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
(2S,3R,4E,14Z)-2-aminooctadec-4,14-diene-1,3-diol-d7
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H28D7NO2
Molekulová hmotnost:
304.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg (860734P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCC/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI key
KWDXKYNWAKMLKK-NLLUMRAQSA-N
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860734P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)