Hlavní dokumenty
860717P
Avanti
6-Hydroxy Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
(2S,3R,6R,E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3,6-triol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H37NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
315.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.79
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 x 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860717P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)