Hlavní dokumenty
852479L
Avanti
C18(Plasm) LPC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl(d9)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, Plasmalogen
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H45D9NO6P
Molekulová hmotnost:
516.74
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.21
assay
>99% (TLC)
form
(DCM:Methanol (1:1) solution)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (852479L-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
application(s)
lipidomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Lipidomics
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)