850395C
Avanti
18:3 (Cis) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 850395C
Synonyma:
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (850395C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850395C-200mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850395C
concentration
10 mg/mL (850395C-25mg)
25 mg/mL (850395C-200mg)
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- might be used in aqueous lipid-trehalose formulations to assess the long-term storage stability of lyophilized liposomes
- might be used in phospholipid monolayer to study the instability of unsaturated phospholipids at specified conditions
- has been used in aqueous sugar formulations or liposome formulations to characterize its degradation during lyophilization
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)