841118C
Avanti
Egg Trans PE
L-α-phosphatidylethanolamine, transphosphatidylated (Egg, Chicken), chloroform
Synonyma:
L-a-Phosphatidylethanolamine Transphosphatidylated (prepared from Egg PC)
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (841118C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 841118C
concentration
10 mg/mL (841118C-25mg)
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
InChI key
FHQVHHIBKUMWTI-OTMQOFQLSA-N
General description
Application
- in the incubation of platelets for phospholipid enrichment and quantification by ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
- in the synthesis of isoketals-phosphatidylethanolamine (IsoK-PE)
- in the preparation of phospholipid vesicles for factor X activation studies
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)