Hlavní dokumenty
840062C
Avanti
16:0-22:6 PS
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonyma:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C44H73NO10PNa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
830.01
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (840062C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 840062C
concentration
10 mg/mL (840062C-25mg)
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C44H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(47)55-40(38-53-56(50,51)54-39-41(45)44(48)49)37-52-42(46)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,40-41H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-39,45H2,1-2H3,(H,48,49)(H,50,51);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t40-,41+;/m1./s1
InChI key
LONMFPKAKXIJFJ-ROYAEOKWSA-M
General description
16:0-22:6 PS or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine is a glycerophospholipid having, palmitic acid and docosahexaenic acid attached to the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone. The phospholipid in this compound is phosphoserine, a negatively charged lipid.
Application
16:0-22:6 PS or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) has been used as a calibration standard for lipidomic analysis.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840062C-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Ségolène Hescot et al.
Oncotarget, 8(66), 109924-109940 (2018-01-05)
Mitotane (o,p'DDD), the most effective drug in adrenocortical carcinoma, concentrates into the mitochondria and impacts mitochondrial functions. To address the molecular mechanisms of mitotane action and to identify its potential target, metabolomic and lipidomic approaches as well as imaging analyses
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of