Hlavní dokumenty
810609C
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
Synonyma:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C50H96N2O9P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
900.28
MDL number:
UNSPSC Code:
51321705
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
concentration
1 mg/mL (810609C-1mg)
lipid type
phospholipids
ESR probes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and acts as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609C-1mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)