Hlavní dokumenty
810309P
Avanti
25-NBD cholest-4-en-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholest-4-en-3-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C33H46N4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
562.74
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.21
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 x 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810309P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)