Hlavní dokumenty
810252P
Avanti
NBD-12 Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810252P, powder
Synonyma:
5-cholesten-3β-ol 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C45H70N4O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
747.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810252P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 810252P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810252P-1mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)