810142C
Avanti
4ME 16:0 NBD PE (NBD-DPhPE)
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt), chloroform
Synonyma:
NBD-DPhPE
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (810142C-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 810142C
concentration
1 mg/mL (810142C-1mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)