Hlavní dokumenty
810103C
Avanti
16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
Synonyma:
1,2-dioleoyl-3-[16-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) amino]palmitoyl-sn-glycerol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C82H13N3O12S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1296.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (810103C-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
concentration
1 mg/mL (810103C-1mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Lissamine rhodamine is a red-emitting fluorophore, mainly used in immunofluorescence studies. 16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine weighs around 119.38 g/mol and is available as a colourless liquid.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810103C-1mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)