800100C
Avanti
18:1-2:0 DG
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, chloroform
Synonyma:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-acetoyl-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/2:0/0:0); OAG
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 5 mL (800100C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800100C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 800100C
concentration
2 mg/mL (800100C-10mg)
5 mg/mL (800100C-25mg)
lipid type
neutral lipids
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
InChI key
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)