Hlavní dokumenty
700317P
Avanti
Lithocholic acid 3-Sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
3α, 12α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H38Na2O8S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
532.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 10 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700317P-10MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)