Hlavní dokumenty
330715W
Avanti
Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
Galactosyl(β) sphingosine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H47NO7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
461.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL (330715W-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
0.50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Packaging
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330715W-1EA)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Adam J Guenzel et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics (2020-02-25)
Newborn screening (NBS) for Krabbe disease (KD) is performed by measurement of galactocerebrosidase (GALC) activity as the primary test. This revealed that GALC activity has poor specificity for KD. Psychosine (PSY) was proposed as a disease marker useful to reduce