Hlavní dokumenty
330710X
Avanti
Mouse SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
form
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
packaging
pkg of 1 × 1 mL (330710X-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
lipidomics
metabolomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Components
2 mL amber glass sealed ampule
The Mouse SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • 15:0-18:1 (d7) PC100
  • 15:0-18:1 (d7) PE7
  • 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt)20
  • 15:0-18:1 (d7) PG (Na salt)5
  • 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt)20
  • 15:0-18:1 (d7) PA (Na salt)10
  • 18:1-(d7) Lyso PC45
  • 18:1-(d7) Lyso PE2
  • 18:1-(d7) cholesterol ester250
  • C18(plasm)-18:1(d9) PC20
  • 15:0-18:1-(d7) DAG15
  • 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG35
  • d18:1-18:1-(d9) SM20
  • C18(plasm)-18:1(d9) PE5
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μMBezpečností list
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 7μMBezpečností list
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 20μMBezpečností list
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 5μMBezpečností list
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 20μMBezpečností list
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 10μMBezpečností list
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 45μMBezpečností list
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 2μMBezpečností list
  • 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 20μMBezpečností list
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
    860746L-1MG 20μM
    Bezpečností list
  • 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 5μMBezpečností list
Zobrazit všechny (11)
also commonly purchased with this product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Valentina Bosello Travain et al.
Free radical biology & medicine, 147, 80-89 (2019-12-21)
GPx8 is a glutathione peroxidase homolog inserted in the membranes of endoplasmic reticulum (ER), where it seemingly plays a role in controlling redox status by preventing the spill of H2O2. We addressed the impact of GPx8 silencing on the lipidome