Hlavní dokumenty
181101C
Avanti
Sunflower PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.79
biological source
(Sunflower)
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (181101C-25MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
10 mg/mL
density
1.49 g/cm3
functional group
phospholipid
lipid type
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[NH3+])OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
InChI key
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Application
Lipids research
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181101C-25MG)
Analysis Note
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.1% 22:0
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)