Z768162
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41102404
NACRES:
NB.72
Doporučené produkty
material
aluminum
anodized aluminum
feature
fits flask 100 mL
Holds 1x 100 ml
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
IKA 0025000641
Související kategorie
General description
Piston insert for use with 100ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)