Hlavní dokumenty
Z742498
Solid block for MyBlock Mini dry bath
H 1.25 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41102404
NACRES:
NC.21
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BSH100-01
H
1.25 in.
32 mm
General description
Solid Block. 1.25in/32mm in height
Legal Information
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)