Hlavní dokumenty
Z691976
Cochranes orbitals for Unit molecular models
VSEPR, white
About This Item
UNSPSC Code:
60104506
NACRES:
NB.17
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Cochranes 1957
General description
Cochranes orbitals for VSEPR theory are for use with the Unit molecular models (sold separately from Cochranes Unit demonstration kit).
Legal Information
Unit is a trademark of Cochranes of Oxford Ltd.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Pomocí naší praktické tabulky VSEPR najdete trojrozměrné geometrické tvary VSEPR molekul a iontů a dozvíte se o teorii a tvarech VSEPR.