Z685372
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, without handle
About This Item
UNSPSC Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
manufacturer/tradename
Birmingham metals
L × W × D
60 mm × 9 mm × 9 mm
capacity
3 mL
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)