Z672491
IKA® supports for stirring hot plates
H 38 holding rod, stainless steel, 1/cs
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.76
Doporučené produkty
material
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
case of 1
pack of 1
manufacturer/tradename
IKA 3547700
color
none
Související kategorie
General description
Note: For fastening ETS-D5 (Z645125) or ETS-D6 to the support rod H 16 V
Legal Information
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)