Hlavní dokumenty
Z639060
Bollé Viper safety eyeshields
clear polycarbonate lens
About This Item
UNSPSC Code:
46181802
NACRES:
NB.35
material
clear polycarbonate lens
grade
CE Compliant
manufacturer/tradename
Bollé VIPCI
availability
not available in USA and Canada
color
frame, electric blue
General description
  • Anti-scratch
  • Adjustable temples
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)