Hlavní dokumenty
Z618128
Binder FP Series HEPA Fresh Air Filter
HEPA-fresh air filter, Class EU14 to convert FED series
Synonyma:
Binder 8012-0076
About This Item
UNSPSC Code:
41104512
NACRES:
NB.24
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Binder
availability
not available in USA and Canada
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)