Hlavní dokumenty
Z609781
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 4.35 mm × 6.35 mm, L 10 m
About This Item
UNSPSC Code:
41105108
NACRES:
NB.35
packaging
pkg of 10 m
manufacturer/tradename
Bohlender
availability
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
4.35 mm × 6.35 mm
L
10 m
wall size
1.0 mm
Legal Information
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)