Hlavní dokumenty
Z568546
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice trap
with SafetyBarb® tubing connectors, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
joint
joint: ST/NS24/40
diam. × L
90 mm × 250 mm
reservoir diam.
50 mm
Související kategorie
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)