Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
Synonyma:
ECO Funnel, Funnel System
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
packaging
pkg of 1 ea
cap diam.
4 in.
capacity
4 L
Související kategorie
General description
Components:
- 4 in. funnel and cap (red), 38-430
- 4 L LDPE container
- Secondary container
- Base
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)