Z563102
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, K, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41112303
NACRES:
NB.76
Doporučené produkty
description
PTFE-coated
feature
thermocouple type K
manufacturer/tradename
J-Kem
diam. × L
1/8 in. × 6 in.
Související kategorie
Legal Information
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)