Z561533
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 150 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Doporučené produkty
joint
joint ST/NS10/30
description
spirit-filled
feature
subdivision 1.0 °C
manufacturer/tradename
Thermco Products, Inc.
temperature measuring range
-10-250 °C
L
450 mm
Legal Information
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)