Z555576
Aldrich® two-neck solvent storage flask
capacity 100 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
material
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
100 mL
Související kategorie
General description
PTFE stopcock, ST 24/40 joints.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)