Hlavní dokumenty
Z550752
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 100 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
description
conical
capacity
100 mL
stopcock bore
2 mm
stopper size
19/22
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)